Learn More
Boc-L-citrulina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-L-citrulline |
| CAS | 45234-13-7 |
| Fórmula molecular | C11H21N3O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N5-(Aminocarbonyl)-N2-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-ornithine, N-(tert-Butoxycarbonyl)citrulline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21N3O5/c1-11(2,3)19-10(18)14-7(8(15)16)5-4-6-13-9(12)17/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,14,18)(H,15,16)(H3,12,13,17)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(N)NCCC[C@@H](C(O)=O)NC(OC(C)(C)C)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-2-((terc-butoxicarbonil)amino)-5-ureidopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 275.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.15 |