Learn More
Éster beta-metílico del ácido Boc-L-aspártico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-L-aspartic Acid beta-Methyl Ester |
| CAS | 59768-74-0 |
| Fórmula molecular | C10 H17 N O6 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-aspartic Acid 4-Methyl Ester, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-4-methoxy-4-oxobutanoic Acid, N-tert-Butoxycarbonylaspartic Acid β-Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(15)11-6(8(13)14)5-7(12)16-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,15)(H,13,14)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-4-metoxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 247.245 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.106 |