Learn More
Ácido BOC-L-aspártico 4-benciléster, 99+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10636924 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636924 25 g Frasco de vidrio 25 g
10471671 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636924 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275520250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7536-58-5
Fórmula molecular C16H21NO6
Peso molecular (g/mol) 323.345
Número MDL MFCD00065564
Clave InChI SOHLZANWVLCPHK-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo boc-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid-4-benzyl ester, 4-benzyl n-boc-l-aspartate, boc-l-aspartic acid 4-benzylester, 2s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-aspartic acid beta-benzyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 4-benzyl ester
PubChem CID 1581888
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxo-4-fenilmetoxibutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-L-Aspartic acid 4-benzylester
Punto de fusión 98°C to 102°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OCOCH2CH(COOH)nHCOOC(CH3)3
Rotación específica -18.5° to -21° (20°C, 589nm) (c=2, DMF)
Condición de rotación específica −20° (20°C c=2,DMF)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.34
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación