Learn More
BOC-L-alanina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10229263 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10229263 50 g Frasco de vidrio 50 g
10571111 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10229263 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275490500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15761-38-3 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15761-38-3
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.21
Número MDL MFCD00037225
Clave InChI QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo boc-ala-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-alanine, boc-l-alanine, n-boc-l-alanine, boc-l-ala-oh, n-t-boc-l-alanine, boc-ala, tert-butoxycarbonyl-l-alanine, tert-butoxycarbonyl alanine, n-alpha-t-boc-l-alanine
PubChem CID 85082
SMILES C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-L-Alanine
Punto de fusión 81.0°C to 84.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3COC(O)NHC(CH3)COOH
Beilstein 04, 2507
Rotación específica − 26.00
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
Condición de rotación específica −26.00 (20.00°C c=2,CH3COOH)
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo granular