Learn More
BOC-L-alaninal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11905491 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11905491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438470010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-L-Alaninal
Punto de fusión 86.4°C to 87.6°C
CAS 79069-50-4
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula molecular C8H15NO3
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00143786
Rotación específica -30.6
Sinónimo boc-l-alaninal, boc-ala-aldehyde, s-tert-butyl 1-oxopropan-2-yl carbamate, boc-l-alanine aldehyde, tert-butyl n-2s-1-oxopropan-2-yl carbamate, s-tert-butyl 1-oxopropan-2-ylcarbamate, chembl94727, s-1-methyl-2-oxo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 1s-1-methyl-2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-methyl-2-oxo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester
Clave InChI OEQRZPWMXXJEKU-LURJTMIESA-N
SMILES C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C=O
Nombre IUPAC tert-butil N-[(2S)-1-oxopropan-2-il]carbamato
Peso molecular (g/mol) 173.21
Cantidad 1 g
PubChem CID 7015728
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Boc-L-alaninal