Learn More
Ácido Boc-iminodiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-Iminodiacetic Acid |
| CAS | 56074-20-5 |
| Fórmula molecular | C9H15NO6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[Carboxymethyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]acetic Acid, 2-[[(tert-Butoxy)carbonyl](carboxymethyl)amino]acetic Acid, 3-(tert-Butoxycarbonyl)-3-azapentanedioic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)iminodiacetic Acid, N-Boc-iminodiacetic Acid, [(tert-Butoxycarbonyl)(carboxymethyl)amino]acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO6/c1-9(2,3)16-8(15)10(4-6(11)12)5-7(13)14/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N(CC(=O)O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[carboximetil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 233.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.0899 |