Learn More
BOC-glicina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10066343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10066343 100 g Frasco de vidrio 100 g
10627322 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10066343 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158801000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4530-20-5 | C7H13NO4 | 175.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4530-20-5
Fórmula molecular C7H13NO4
Peso molecular (g/mol) 175.18
Número MDL MFCD00002690
Clave InChI VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-glycine, boc-gly-oh, n-tert-butoxycarbonyl glycine, n-boc-glycine, n-boc-l-glycine, tert-butoxycarbonylglycine, t-butoxycarbonylglycine, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetic acid, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butyloxycarbonylglycine
PubChem CID 78288
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-Glycine
Punto de fusión 87°C to 90°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3COCONHCH2CO2H
Beilstein 04, 2411
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Nombre IUPAC Ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acético
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.18
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • BOC-Glycine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1