Learn More
Boc-Glu(OSu)-OtBu, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-Glu(OSu)-OtBu |
| CAS | 81659-82-7 |
| Fórmula molecular | C18H28N2O8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28N2O8/c1-17(2,3)26-15(24)11(19-16(25)27-18(4,5)6)7-10-14(23)28-20-12(21)8-9-13(20)22/h11H,7-10H2,1-6H3,(H,19,25)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-O-terc-butil 5-O-(2,5-dioxopirrolidin-1-il) (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 400.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.1846 |