Learn More
Boc-Glu(OBzl)-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-Glu(OBzl)-OH |
| CAS | 13574-13-5 |
| Fórmula molecular | C17H23NO6 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamic Acid gamma-benzyl Ester, (S)-5-(Benzyloxy)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-5-oxopentanoic Acid, (2S)-5-Benzyloxy-2-(tert-butoxycarbonylamino)-5-oxopentanoic Acid, (2S)-5-(Benzyloxy)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-oxopentanoic Acid, Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-gamma-benzyl-L-glutamic Acidgamma-Benzyl N-(tert-butoxycarbonyl)glutamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-oxo-5-fenilmetoxipentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 337.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1525 |