Learn More
Boc-Gln-ONp, TRC
Código de producto. 30342837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342837 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30342837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3917955G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-Gln-ONp
CAS 15387-45-8
Fórmula molecular C16H21N3O7
Cantidad 5 g
Sinónimo N2-tert-Butoxycarbonyl-L-glutamine p-nitrophenyl ester, N2-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-glutamine p-nitrophenyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamine p-nitrophenyl ester, L-Boc-glutamine p-nitrophenyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3O7/c1-16(2,3)26-15(22)18-12(8-9-13(17)20)14(21)25-11-6-4-10(5-7-11)19(23)24/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H2,17,20)(H,18,22)/t12-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC (4-nitrofenil) (2S)-5-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-oxopentanoato
Peso molecular (g/mol) 367.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.138