Learn More
Boc-D-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30343874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30343874 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30343874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6615255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-D-Phenylalanine
CAS 18942-49-9
Fórmula molecular C14H19NO4
Cantidad 5 g
Sinónimo N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-D-phenylalanine, D-N-Carboxy-3-phenylalanine , N-tert-Butyl Ester, (2R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-phenylpropionic Acid, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-phenylpropionic Acid, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)phenylalanine, N-BOC-D-phenylalanine, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-phenylalanine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine, N-tert-Butyloxycarbonyl-D-phenylalanine, tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 265.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1314