Learn More
Boc-D-fenilalanina, TRC
Product Code. 30341840
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Unit Size:
50 g
Product Code. Cantidad unitSize
30341840 50 g 50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30341840 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB66152550G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Boc-D-Phenylalanine
CAS 18942-49-9
Fórmula molecular C14H19NO4
Cantidad 50 g
Sinónimo N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-D-phenylalanine, D-N-Carboxy-3-phenylalanine , N-tert-Butyl Ester, (2R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-phenylpropionic Acid, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-phenylpropionic Acid, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)phenylalanine, N-BOC-D-phenylalanine, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-phenylalanine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine, N-tert-Butyloxycarbonyl-D-phenylalanine, tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 265.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1314