Learn More
BOC-D-fenilalanina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10187943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10187943 25 g Frasco de vidrio 25 g
10033360 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10187943 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275740250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18942-49-9 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18942-49-9
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.31
Número MDL MFCD00063149
Clave InChI ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
Sinónimo boc-d-phenylalanine, boc-d-phe-oh, n-boc-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, boc-d-phe, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 637610
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-D-Phenylalanine
Punto de fusión 78.0°C to 87.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Rotación específica − 25.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Agua 0.5% max. (K.F.)
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoico
Condición de rotación específica −25° (20°C c=2,ethanol)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.3
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino fino