Learn More
BOC-D-FMK, MedChemExpress
Código de producto. 16475568
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475568 10 mg 10 miligramos
16451737 50 mg 50 miligramos
16448267 5 mg 5 miligramos
16431329 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475568 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13229
MedChemExpress Boc-D-FMK is a cell-permeable, irreversible and broad spectrum caspase inhibitor. Boc-D-FMK inhibits apoptosis stimulated by TNF-α with an IC50 of 39 μM.
Boc-D-FMK is a cell-permeable, irreversible and broad spectrum caspase inhibitor. Boc-D-FMK inhibits apoptosis stimulated by TNF-α with an IC50 of 39 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-D-FMK
CAS 634911-80-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H18FNO5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (379.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC(C(CF)=O)NC(OC(C)(C)C)=O)OC
Peso molecular (g/mol) 263.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.26
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death