Learn More
Boc-Db-homofenilalanina, TRC
Código de producto. 30338960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338960 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30338960 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6562351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-D-beta-homophenylalanine
CAS 101555-61-7
Fórmula molecular C15H21NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo (R)-β-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-benzenebutanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(10-13(17)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
SMILES O=C(OC(C)(C)C)N[C@@H](CC(O)=O)CC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC Ácido (R)-3-((terc-butoxicarbonil)amino)-4-fenilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 279.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.15