Learn More
Éster metílico de BOC-D-alanina, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11985491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11985491 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 11985491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439590100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-D-Alanine methyl ester
CAS 91103-47-8
Punto de fusión 32°C to 36°C
Color De incoloro a amarillo
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H17NO4
Cantidad 10 g
Rotación específica 45.5
Sinónimo boc-d-ala-ome, boc-d-alanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, n-boc-d-alanine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-d-alanine methyl ester, d-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, boc-d-ala.ome, n-t-boc-d-alanine methyl ester
Clave InChI GJDICGOCZGRDFM-ZCFIWIBFSA-N
SMILES CC(C(=O)OC)NC(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC Propanoato metílico (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]
Peso molecular (g/mol) 203.24
PubChem CID 637612
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión o líquido o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • BOC-D-Alanine methyl ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.