Learn More
BOC-D-alanina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10247020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10247020 5 g Frasco de vidrio 5 g
10666174 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10247020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275720050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7764-95-6 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7764-95-6
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.21
Número MDL MFCD00063123
Clave InChI QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo boc-d-alanine, boc-d-ala-oh, n-boc-d-alanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-alanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-alpha-t-boc-d-alanine, boc-d-ala, n-t-butoxycarbonyl-d-alanine, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 637606
SMILES C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-D-Alanine
Punto de fusión 81°C to 84°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3COC(O)nHC(CH3)COOH
Beilstein 04, 2507
Rotación específica +25° to +27° (20°C, 589nm) (c=2, CH3COOH)
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-yl)oxicarbonilamino]propanoico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Polvo