Learn More
Boc-D-4-Iodofenilalanina, TRC
Código de producto. 30008207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008207 500 mg 500 miligramos
30008969 2.5 g 2.50 g
30003901 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008207 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB658948500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176199-35-2
Fórmula molecular C14 H18 I N O4
Peso molecular (g/mol) 391.202
Nombre IUPAC (2R)-3-(4-iodofenil)-2-[(2-metilpropano-2-il)oxicarbonilamino]ácido propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(I)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-D-4-Iodophenylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18INO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.028