Learn More
Boc-Cys(Trt)-OH, TRC
Código de producto. 30133257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133257 1 g 1 g
30136961 10 g 10 g
30003615 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6462931G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21947-98-8
Fórmula molecular C27 H29 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 463.59
Sinónimo N-(tert-Butoxycarbonyl)-S-trityl-L-cysteine, N-Boc-S-trityl-L-cysteine, N-tert-Butoxycarbonyl-S-tritylcysteine, NSC 129903;
Nombre IUPAC 2-(tert-butoxicarbonilamino)-3-tritilsulfanilo-propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-Cys(Trt)-OH
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29NO4S/c1-26(2,3)32-25(31)28-23(24(29)30)19-33-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.1817