Learn More
Boc-C5-O-C5-O-C6-Cl, MedChemExpress
Descripción
Boc-C5-O-C5-O-C6-Cl (PROTAC Linker 2) is a PROTAC linker utilized to connect the respective tyrosine kinase inhibitor (TKI) to the E3 recruiting ligand.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-C5-O-C5-O-C6-Cl |
| CAS | 1835705-52-6 |
| Color | Incolora |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H41ClO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | PROTAC Linker 2 |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)CCCCCOCCCCCOCCCCCCCl |
| Peso molecular (g/mol) | 393.0 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.0 |
| Mostrar más |