Learn More
MedChemExpress Boc-C1-PEG2-C4-Cl
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 294.81 g/mol |
| CAS | 1835705-53-7 |
| Contenido y almacenamiento | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | PROTAC Linker 1 |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.60 mM) |