Learn More
Boc-Beta-Ala-OH, TRC
Código de producto. 30339486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30339486 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30339486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB61951525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-beta-Ala-OH
CAS 3303-84-2
Fórmula molecular C8H15NO4
Cantidad 25 g
Sinónimo BOC-3-aminopropanoic Acid, BOC-beta-alanine, Boc-3-aminopropionic Acid, N-(t-Butoxycarbonyl)-beta-alanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopropionic Acid, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-beta-alanine, N-Boc-beta-alanine, N-[(t-Butyloxy)carbonyl]-beta-alanine, N-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopropanoic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl-beta-alanine, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-beta-alanine, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)propanoic Acid, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)propionic Acid, 3-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]propionic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
Peso molecular (g/mol) 189.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.1001