Learn More
Boc-Arg(Z)2-OH, TRC
Código de producto. 30342421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342421 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30342421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6001601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-Arg(Z)2-OH
CAS 51219-19-3
Fórmula molecular C27H34N4O8
Cantidad 1 g
Sinónimo Ornithine, N2,N5-dicarboxy-N5-(carboxyamidino)-, dibenzyl tert-butyl ester (7CI), 11-Oxa-2,4,9-triazatridecanoic acid, 8-carboxy-3-imino-12,12-dimethyl-10-oxo-4-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 1-(phenylmethyl) ester, (S)-
Fórmula InChI InChI=1S/C27H34N4O8/c1-27(2,3)39-25(35)29-21(22(32)33)15-10-16-31(26(36)38-18-20-13-8-5-9-14-20)23(28)30-24(34)37-17-19-11-6-4-7-12-19/h4-9,11-14,21H,10,15-18H2,1-3H3,(H,29,35)(H,32,33)(H2,28,30,34)/t21-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCN(C(=N)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-[fenilmetoxicarbonil-(N-fenilmetoxicarbonilcarbamimidoil)amino]pentanoico
Peso molecular (g/mol) 542.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.2377