Learn More
Ácido (BOC-aminooxi)acético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10369347 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10369347 1 g Frasco de vidrio 1 g
10770530 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10369347 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429690010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42989-85-5 | C7H13NO5 | 191.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42989-85-5
Fórmula molecular C7H13NO5
Peso molecular (g/mol) 191.19
Número MDL MFCD01632027
Clave InChI QBXODCKYUZNZCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-aminooxy acetic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino oxy acetic acid, boc-aoa-oh, boc-aminooxyacetic acid, boc-aoac-oh, n-boc-carboxymethoxy amine, boc-aminooxy aceticacid, 2-tert-butoxy carbonyl amino oxy acetic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino oxyacetic acid, tert-butoxycarbonyl aminooxy acetic acid
PubChem CID 2755974
Nombre IUPAC ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]oxiacético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NOCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (BOC-Aminooxy)acetic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.5°C to 112.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Boc-aminooxy)acetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.