Learn More
Ácido (Boc-aminooxi)acético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440498 25 g 25 g
15420498 1 g 1 g
15430498 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54109.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42989-85-5 | C7H13NO5 | 191.183 g/mol
(Boc-aminooxy)acetic acid was employed to introduce a hydroxylamine moiety into peptides; reaction with an aldehyde to an oxime. It was used in the preparation of Boc-aminooxy tetra(ethylene glycol).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (Boc-aminooxi)acético se empleó para introducir una fracción de hidroxilamina en los péptidos; reacción con un aldehído a una oxima. Se utilizó en la preparación de tetra(etilenglicol) de boc-aminooxi.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42989-85-5
Fórmula molecular C7H13NO5
Peso molecular (g/mol) 191.183
Número MDL MFCD01632027
Clave InChI QBXODCKYUZNZCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-aminooxy acetic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino oxy acetic acid, boc-aoa-oh, boc-aminooxyacetic acid, boc-aoac-oh, n-boc-carboxymethoxy amine, boc-aminooxy aceticacid, 2-tert-butoxy carbonyl amino oxy acetic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino oxyacetic acid, tert-butoxycarbonyl aminooxy acetic acid
PubChem CID 2755974
Nombre IUPAC ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]oxiacético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NOCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Boc-aminooxy)acetic acid
Punto de fusión ∽115°C (decomposition)
Fórmula lineal (CH3)3COCONHOCH2CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 6137646
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.18
Porcentaje de pureza ≥98%