Learn More
(±)-BOC-alfa-Fosfonoglicina trimetil éster, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11661329 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11661329 1 g 1 g
11905501 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11661329 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 439210010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89524-98-1 | C10H20NO7P | 297.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89524-98-1
Fórmula molecular C10H20NO7P
Peso molecular (g/mol) 297.24
Número MDL MFCD02178893
Clave InChI LJHAPRKTPAREGO-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-boc-2-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl n-boc-2-dimethylphosphono glycinate, methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-butoxycarbonyl trimethylphosphonoglycine, methyl 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, boc-a-phosphonoglycine trimethyl ester, boc-?-phosphonoglycine trimethyl ester
PubChem CID 397380
SMILES COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-BOC-α-Phosphonoglycine trimethyl ester
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69.7°C to 71.6°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC metil 2-dimetoxifosforil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino