Learn More
Éster trimetilico de (+/-)-Boc-alfa-fosfonoglicina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433287 1 g 1 g
11471030 5 g 5 g
11481030 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15433287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25421.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89524-98-1 | C10H20NO7P | 297.24 g/mol
It is used as Wittig-Horner reagent for preparing (Z)-Boc-protected dehydroamino acid derivatives and saturated, unnatural amino acids by subsequent asymmetric hydrogenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo de Wittig-Horner para la preparación de derivados de deshidroaminoácidos (Z)-Boc-protegidos y aminoácidos saturados no naturales por hidrogenación asimétrica posterior.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89524-98-1
Fórmula molecular C10H20NO7P
Peso molecular (g/mol) 297.24
Número MDL MFCD02178893
Clave InChI LJHAPRKTPAREGO-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-boc-2-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl n-boc-2-dimethylphosphono glycinate, methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-butoxycarbonyl trimethylphosphonoglycine, methyl 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, boc-a-phosphonoglycine trimethyl ester, boc-?-phosphonoglycine trimethyl ester
PubChem CID 397380
Nombre IUPAC metil 2-dimetoxifosforil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acetato
SMILES COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester
Punto de fusión 67°C to 71°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.24
Porcentaje de pureza 95%