Learn More
Boc-alfa-metilalanina, TRC
Código de producto. 30346631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30346631 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30346631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB65694010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-alpha-Methylalanine
CAS 30992-29-1
Fórmula molecular C9H17NO4
Cantidad 10 g
Sinónimo N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-2-methylalanine, N-Carboxy-2-methylalanine, N-tert-Butyl Ester, 2-(((tert-Butoxy)carbonyl)amino)-2-methylpropanoic Acid, 2-(Boc-amino)isobutyric Acid, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)isobutanoic Acid, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)isobutyric Acid, 2-(tert-Butoxycarboxylamino)-2-methylpropanoic Acid, 2-(tert-Butyloxycarbonylamino)isobutanoic Acid, 2-Methyl-2-((t-butyloxycarbonyl)amino)propionic Acid, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-methylpropionic Acid, 208: PN: WO2004005478 PAGE: 71 Claimed Protein, Boc-2-methylalanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethylglycine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-alpha-methylalanine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-2-aminoisobutyric Acid, N-BOC-2-aminoisobutyric Acid, N-BOC-alpha-methylalanine, N-Boc-2,2-dimethylglycine, N-Boc-2-amino-2-methylpropanoic Acid, N-Boc-2-methylalanine, N-Boc-alpha,alpha-dimethylglycine, N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminoisobutyric Acid, N-tert-Butoxycarbonyl-2-methylalanine, N-tert-Butoxycarbonyl-alpha-aminoisobutyric Acid, alpha-(Bocamino)isobutyric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4,5)6(11)12/h1-5H3,(H,10,13)(H,11,12)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-metil-2-[(2-metilpropan-2-yl)oxicarbonilamino]propanoico
Peso molecular (g/mol) 203.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1158