Learn More
Boc-Ala-Osu, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-Ala-Osu |
| CAS | 3392-05-0 |
| Fórmula molecular | C12H18N2O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (S)-2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (tert-butoxycarbonyl)-L-alaninate, N-tert-Butoxycarbonyl-L-alanine N-hydroxysuccinimide ester, N-tert-Butyloxycarbonyl-L-alanine N-hydroxysuccinimide ester, NSC 334372, tert-Butoxycarbonyl-L-alanine succinimido ester, tert-Butyloxycarbonyl-L-alanine N-hydroxysuccinimide ester, tert-Butyloxycarbonyl-L-alanine-N-hydroxysuccinimide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O6/c1-7(13-11(18)19-12(2,3)4)10(17)20-14-8(15)5-6-9(14)16/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,18)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(ON1C(CCC1=O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-((terc-butoxicarbonil)amino)propanoato de (S)-2,5-dioxopirrolidin-1-ilo; (terc-butoxicarbonil)-L-alaninato de 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo; Éster de N-hidroxisuccinimida de N-terc-butoxicarbonil-L-alanina; Éster de N-hidroxisuccinimida de N-terc-butiloxicarbonil-L-alanina; NSC 334372; éster succinimido de terc-butoxicarbonil-L-alanina; éster N-hidroxisuccinimida de terc-butiloxicarbonil-L-alanina; N-hidroxisuccinimida de terc-butiloxicarbonil-L-alanina |
| Peso molecular (g/mol) | 286.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.12 |