Learn More
(±)-Éster trimetílico de Boc-a-fosfonoglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Boc-alpha-phosphonoglycine Trimethyl Ester |
| CAS | 89524-98-1 |
| Fórmula molecular | C10H20NO7P |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (Dimethoxyphosphinyl)[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]acetic Acid Methyl Ester, 2-(Dimethoxyphosphinyl)-2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]acetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20NO7P/c1-10(2,3)18-9(13)11-7(8(12)15-4)19(14,16-5)17-6/h7H,1-6H3,(H,11,13) |
| SMILES | COC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | metil 2-dimetoxifosforil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 297.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.0977 |