Learn More
Boc-a-metil-D-4-fluorofenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-alpha-methyl-D-4-fluorophenylalanine |
| CAS | 889113-64-8 |
| Fórmula molecular | C15H20FNO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20FNO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-15(4,12(18)19)9-10-5-7-11(16)8-6-10/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@](C)(Cc1ccc(F)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(4-fluorofenil)-2-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 297.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.1376 |