Learn More
Éster terc-butílico de Boc-4-oxo-L-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-4-oxo-L-proline tert-butyl Ester |
| CAS | 166410-05-5 |
| Fórmula molecular | C14H23NO5 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-Boc-4-Oxo-L-Proline Tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H23NO5/c1-13(2,3)19-11(17)10-7-9(16)8-15(10)12(18)20-14(4,5)6/h10H,7-8H2,1-6H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (S)-4-oxopirrolidina-1,2-dicarboxilato de di-terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 285.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.1576 |