Learn More
Boc-4-benzoil-L-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-4-benzoyl-L-phenylalanine |
| CAS | 104504-43-0 |
| Fórmula molecular | C21H23NO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Benzoyl-N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-phenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO5/c1-21(2,3)27-20(26)22-17(19(24)25)13-14-9-11-16(12-10-14)18(23)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(OC(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)=O)C=C1)=O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-(4-benzoilfenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 369.41 |