Learn More
Boc-3,5-diyodo-tiro-oma, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Boc-3,5-diiodo-tyr-ome |
| CAS | 128781-80-6 |
| Fórmula molecular | C15H19I2NO5 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19I2NO5/c1-15(2,3)23-14(21)18-11(13(20)22-4)7-8-5-9(16)12(19)10(17)6-8/h5-6,11,19H,7H2,1-4H3,(H,18,21)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OC)[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1 |
| Nombre IUPAC | (S)-2-((terc-butoxicarbonil)amino)-3-(4-hidroxi-3,5-diyodofenil)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 547.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 546.9353 |