Learn More
Boc-3,5-diyodo-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-3,5-Diiodo-L-tyrosine |
| CAS | 62129-53-7 |
| Fórmula molecular | C14H17NO5I2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17I2NO5/c1-14(2,3)22-13(21)17-10(12(19)20)6-7-4-8(15)11(18)9(16)5-7/h4-5,10,18H,6H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(OC(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)=O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-2-((terc-butoxicarbonil)amino)-3-(4-hidroxi-3,5-diyodofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 533.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 532.92 |