Learn More
BOC-2-piperidilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11906391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11906391 10 g 10 g
11976381 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11906391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437520100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 157634-00-9
Fórmula molecular C11H21NO3
Peso molecular (g/mol) 215.29
Clave InChI PZTAGFCBNDBBFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-piperidine-2-methanol, tert-butyl 2-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-piperidinemethanol, n-boc-2-piperidinemethanol, 2-hydroxymethyl-1-n-boc-piperidine, 1-boc-2-hydroxymethyl-piperidine, boc-2-piperidylmethanol, 1-boc-2-hydroxymethylpiperidine, n-boc-2-hydroxymethyl piperidine, 2-hydroxymethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2763853
Nombre IUPAC terc-butilo 2-(hidroximetil)piperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-2-Piperidylmethanol
Punto de fusión 74.4°C to 75.7°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • BOC-2-Piperidylmethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación