Learn More
BNC105, MedChemExpress
Código de producto. 16499527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499527 5 mg 5 miligramos
16446988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16499527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16114
MedChemExpress BNC105 is a tubulin polymerization inhibitor with potent antiproliferative and tumor vascular disrupting properties.
BNC105 is a tubulin polymerization inhibitor with potent antiproliferative and tumor vascular disrupting properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BNC105
CAS 945771-74-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20O7
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (67.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(C(C2=C(C)OC3=C(O)C(OC)=CC=C23)=O)=CC(OC)=C1OC
Peso molecular (g/mol) 372.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.37
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death