Learn More
Mezcla de estándares sustitutos BNA 1000-1500 μg/mL en metanol/diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328043 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30328043 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000283MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 2199-69-1, 118-79-6, 93951-73-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Metanol/Diclorometano