Learn More
Mezcla estándar sustituta BNA 992 1000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dichloroethane D4∣4-Bromofluorobenzene∣Toluene D8 |
| CAS | 17060-07-0, 460-00-4, 2037-26-5 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2-Dichloroethane D4 1000 μg/mL∣4-Bromofluorobenzene 1000 μg/mL∣Toluene D8 1000 μg/mL |