Learn More
Mezcla de patrón interno BNA 994 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dichloroethane D4∣4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene |
| CAS | 17060-07-0, 460-00-4, 462-06-6 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2-Dichloroethane D4 2000 μg/mL∣4-Bromofluorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL |