Learn More
BN82002, MedChemExpress
Código de producto. 16490987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490987 50 mg 50 miligramos
16484698 10 mg 10 miligramos
16475526 100 mg 100 miligramos
16427417 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16490987 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112776
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress BN82002 is a potent, selective and irreversible inhibitor of CDC25 phosphatase family. BN82002 inhibits CDC25A, CDC25B2, CDC25B3, CDC25C CDC25A, and 25C-cat with IC50 values of 2.4, 3.9, 6.3, 5.4, and 4.6 μM, respectively. BN82002 displays ∼20-fold greater selectivity over CD45 tyrosine phosphatase.
BN82002 is a potent, selective and irreversible inhibitor of CDC25 phosphatase family. BN82002 inhibits CDC25A, CDC25B2, CDC25B3, CDC25C CDC25A, and 25C-cat with IC50 values of 2.4, 3.9, 6.3, 5.4, and 4.6 μM, respectively. BN82002 displays ∼20-fold greater selectivity over CD45 tyrosine phosphatase.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material BN82002
CAS 396073-89-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H25N3O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (417.34 mM)
SMILES OC1=C(CN(C)CCC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C=C(N(C)C)C=C1OC
Peso molecular (g/mol) 359.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.42
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.