Learn More
IKA™ Tubo BMT-20-S-M-Gamma para molienda con bolas de acero inoxidable (20x)
Código de producto. 15812588 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
20/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
15812588 20/paq. cada uno
1 options
Código de producto. 15812588 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003700701
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Para molienda de muestras secas y quebradizas, maceración celular, procesamiento de materiales mezclados con fluidos.
  • Componentes: Tubo, bolas de acero inoxidable, tapa
  • Aplicación: Molienda en seco de muestras secas y quebradizas (por ejemplo, caolín, yeso, pigmentos coloreados, comprimidos), maceración celular, procesamiento de materiales mezclados con fluidos
  • Más adecuado para:
    • se pueden añadir cantidades de material adicionales durante el funcionamiento
    • muestreo durante el funcionamiento
    • preparación de muestras en condiciones estériles
    • conservación de muestras (tejido, sangre, etc.) libre de gérmenes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de volumen (métrico) De 2 a 15 ml
Incluye Tubo, bolas de acero inoxidable, tapa
Cantidad de embalaje 20/paq.