Learn More
BMT-145027, MedChemExpress
Código de producto. 16499686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499686 50 mg 50 miligramos
16495867 5 mg 5 miligramos
16453138 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100728
MedChemExpress BMT-145027 is an mGluR5 positive allosteric modulator without inherent agonist activity, exhibits an EC50 of 47 nM.
BMT-145027 is an mGluR5 positive allosteric modulator without inherent agonist activity, exhibits an EC50 of 47 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMT-145027
CAS 2018282-44-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H14ClF3N4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 2.4 mg/mL (5.47 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC(C(C(F)(F)F)=C1)=CC=C1C2=NNC3=NC(C4=CC=CC=C4)=C(C#N)C(C5CC5)=C32
Peso molecular (g/mol) 438.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.83
Porcentaje de pureza 98.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation