Learn More
Tocris Bioscience™ BMS CCR2 22
Descripción
High affinity CCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 = 5.1 nM). Displays potent functional antagonism, IC50 values are 1 and 18 nM for chemotaxis and antagonism of calcium flux respectively. Selective over CCR3.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BMS CCR2 22 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 593.66 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 593.666 |