Learn More
BMS-986158, MedChemExpress
Código de producto. 16483418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483418 10 mg 10 miligramos
16450779 1 mg 1 miligramo
16446147 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101567
MedChemExpress BMS-986158 is a potent BET inhibitor with IC50s of 6.6 and 5 nM in NCI-H211 small cell lung cancer (SCLC) cells and MDA-MB231 triple negative breast cancer (TNBC) cells, respectively.
BMS-986158 is a potent BET inhibitor with IC50s of 6.6 and 5 nM in NCI-H211 small cell lung cancer (SCLC) cells and MDA-MB231 triple negative breast cancer (TNBC) cells, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-986158
CAS 1800340-40-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H33N5O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (100.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES OC(C)(C)C1=CC=C2C(N([C@H](C3=CC=CC=C3)C4CCOCC4)C5=C2N=CC(C6=C(C)N=NN6C)=C5)=C1
Peso molecular (g/mol) 495.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.62
Porcentaje de pureza 98.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death