Learn More
BMS-986142, MedChemExpress
Código de producto. 16486337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486337 5 mg 5 miligramos
16460007 50 mg 50 miligramos
16424706 100 mg 100 miligramos
16423618 10 mg 10 miligramos
16402796 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486337 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101856
MedChemExpress BMS-986142 is a potent and highly selective reversible inhibitor of Bruton's tyrosine kinase (BTK) with an IC50 of 0.5 nM.
BMS-986142 is a potent and highly selective reversible inhibitor of Bruton's tyrosine kinase (BTK) with an IC50 of 0.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-986142
Forma física Solid
CAS 1643368-58-4
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H30F2N4O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (218.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C(F)=CC=C2)N(C)C(N1C3=C(C)[C@]([C@]4=C(F)C=C(C(N)=O)C5=C4C6=C(C[C@@H](C(C)(C)O)CC6)N5)=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 572.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.6
Porcentaje de pureza 99.53%