Learn More
BMS-986020, MedChemExpress
Descripción
BMS-986020 (AM152) is a high-affinity and selective lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist. BMS-986020 inhibits bile acid and phospholipid transporters with IC50s of 4.8 μM, 6.2 μM, and 7.5 μM for BSEP, MRP4, and MDR3, respectively. BMS-986020 has the potential for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BMS-986020 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1257213-50-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H26N2O5 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | AM152 |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (518.10 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |