Learn More
Tocris Bioscience™ BMS 961
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18074862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18074862 10 mg 10 miligramos
18046012 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18074862 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3410/10
Selective RARγ agonist
Selective RARγ agonist (EC50 values are 30 and 1000 nM at RARγ and RARβ respectively). Displays no activity at RARα receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185629-22-5
Fórmula molecular C23H26FNO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS 961
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.46
Pureza >97%
Peso molecular 399.462