Learn More
BMS-935177, MedChemExpress
Código de producto. 16490056
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490056 2 mg 2 miligramos
16482776 25 mg 25 miligramos
16476297 5 mg 5 miligramos
16449986 50 mg 50 miligramos
16434686 100 mg 100 miligramos
16433578 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16490056 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101793
MedChemExpress BMS-935177 is a potent and selective reversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (Btk) with an IC50 of 3 nM.
BMS-935177 is a potent and selective reversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (Btk) with an IC50 of 3 nM.
Specifications
Nombre del producto químico o material BMS-935177
Forma física Solid
CAS 1231889-53-4
Color Yellow
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H26N4O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 130 mg/mL (258.68 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(C2=CC=CC(N3C=NC4=C(C=CC=C4)C3=O)=C2C)C5=C1NC6=C5C=CC(C(C)(O)C)=C6)N
Peso molecular (g/mol) 502.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.56
Porcentaje de pureza 99.33%