Learn More
BMS-911543, MedChemExpress
Código de producto. 16498997
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16498997 5 mg 5 miligramos
16472517 50 mg 50 miligramos
16440236 2 mg 2 miligramos
16426706 100 mg 100 miligramos
16406418 10 mg 10 miligramos
5 options
Código de producto. 16498997
Marca: Medchem Express HY15270
MedChemExpress BMS-911543 is a selective JAK2 inhibitor, with IC50s of 1.1 nM, less selective at JAK1, JAK3 and TYK2 (IC50, 75, 360, 66 nM, respectively).
BMS-911543 is a selective JAK2 inhibitor, with IC50s of 1.1 nM, less selective at JAK1, JAK3 and TYK2 (IC50, 75, 360, 66 nM, respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-911543
CAS 1271022-90-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28N8O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (57.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC2=C(N(C)C=N3)C3=C(NC4=NN(C)C(C)=C4)N=C2N1CC)N(C5CC5)C6CC6
Peso molecular (g/mol) 432.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.52
Porcentaje de pureza 97.21%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease